4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC9217-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSPC9217-1G APOSPC9217-5G APOSPC9217-25G
4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄FIO₂
MW: 266,01 g/mol
Point de fusion: 173…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788556
Numéro CAS: 403-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité