6-Fluorosalicylaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-6-hydroxybenzaldéhyde
APOSPC9248-5GEA 64 EUR InStock
APOSPC9248-5G APOSPC9248-10G APOSPC9248-1G
6-Fluorosalicylaldéhyde 97%
6-Fluorosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Point de fusion: 34…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01090996
Numéro CAS: 38226-10-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité