3-Fluoro-2-formylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9249-1G PC9249-25G PC9249-5G
APOSPC9249-1GEA 51 EUR InStock
APOSPC9249-1G APOSPC9249-25G APOSPC9249-5G
3-Fluoro-2-formylpyridine 97%
3-Fluoro-2-formylpyridine
Formule: C₆H₄FNO
Point de fusion: 51…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781234
Numéro CAS: 31224-43-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité