2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9261-1G PC9261-250MG
APOSPC9261-1GEA 203 EUR InStock
APOSPC9261-1G APOSPC9261-250MG
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₇H₃F₃N₂
MW: 172,11 g/mol
Densité: 1.3473 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741366
Numéro CAS: 870066-15-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité