2-Bromo-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC9265-25G PC9265-5G PC9265-100G
APOSPC9265-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC9265-25G APOSPC9265-5G APOSPC9265-100G
2-Bromo-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluène 99%
2-Bromo-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₃BrClF₃
MW: 259,45 g/mol
Point d'ébullition: 179…180 °C
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 1.759 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010308
Numéro CAS: 344-65-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité