6-Fluoro-o-toluic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-6-methylbenzoic acid
PC9286-1G PC9286-25G PC9286-5G
APOSPC9286-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC9286-1G APOSPC9286-25G APOSPC9286-5G
6-Fluoro-o-toluic acid 98%
6-Fluoro-o-toluic acid
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,1400 g/mol
Point de fusion: 119…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658162
Numéro CAS: 90259-27-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité