6-Fluoro-o-toluonitrile 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC9287-1G PC9287-5G PC9287-10G
APOSPC9287-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC9287-1G APOSPC9287-5G APOSPC9287-10G
6-Fluoro-o-toluonitrile 99%
6-Fluoro-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point de fusion: 43…45 °C
Point d'éclair: 90.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660277
Numéro CAS: 198633-76-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité