Acide 2,6-difluoronicotinique 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9294-25G PC9294-5G PC9294-100G
APOSPC9294-25GEA 176 EUR InStock
APOSPC9294-25G APOSPC9294-5G APOSPC9294-100G
Acide 2,6-difluoronicotinique 96%
Acide 2,6-difluoronicotinique
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Point de fusion: 165…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064047
Numéro CAS: 171178-50-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité