Acide 2-fluoro-3-méthoxybenzoïque 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9295-25G PC9295-5G PC9295-100G
APOSPC9295-25GEA 137 EUR InStock
APOSPC9295-25G APOSPC9295-5G APOSPC9295-100G
Acide 2-fluoro-3-méthoxybenzoïque 99%
Acide 2-fluoro-3-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇FO₃
Point de fusion: 157…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179621
Numéro CAS: 137654-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité