Trifluoromethanesulfonate d'ytterbium (III) 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Ytterbium (III) triflate
PC9300-25G PC9300-5G PC9300-100G
APOSPC9300-25GEA 203 EUR InStock
APOSPC9300-25G APOSPC9300-5G APOSPC9300-100G
Trifluoromethanesulfonate d'ytterbium (III) 97%
Trifluoromethanesulfonate d'ytterbium (III)
Formule: C₃F₉O₉S₃Yb
MW: 620,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200261
Numéro CAS: 54761-04-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité