L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC9326-1G PC9326-25G PC9326-5G
APOSPC9326-1GEA 116 EUR InStock
APOSPC9326-1G APOSPC9326-25G APOSPC9326-5G
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 98%
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃NS
MW: 207.21 g/mol
Point d'ébullition: 224…225 °C
Densité: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190129
Numéro CAS: 128273-56-3
ONU: 3267
ADR: 8 II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité