Acide (3-chloro-4-fluorophényl)métaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, (3-Chloro-4-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-chloro-4-fluorophenyl)borane
PC9345-5G PC9345-1G PC9345-10G
APOSPC9345-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC9345-5G APOSPC9345-1G APOSPC9345-10G
Acide (3-chloro-4-fluorophényl)métaborique
Acide (3-chloro-4-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Point de fusion: 255…260 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051800
Numéro CAS: 144432-85-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité