2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9349-1G PC9349-500MG
APOSPC9349-1GEA 564 EUR InStock
APOSPC9349-1G APOSPC9349-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₆H₁₂FNO₂
MW: 269,28 g/mol
Point de fusion: 139…141 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01315828
Numéro CAS: 338416-70-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité