2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9373-1G PC9373-500MG PC9373-5G
APOSPC9373-1GEA 217 EUR InStock
APOSPC9373-1G APOSPC9373-500MG APOSPC9373-5G
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid 97%
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid
Formule: C₁₂H₁₆FNO₄S
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172812
Numéro CAS: 251097-25-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité