[5-[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(4-Fluorobenzenesulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC9379-1G PC9379-500MG
APOSPC9379-1GEA 666 EUR InStock
APOSPC9379-1G APOSPC9379-500MG
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formule: C₁₂H₁₀F₄N₂O₃S
MW: 338,28 g/mol
Point de fusion: 127…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172654
Numéro CAS: 318469-24-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité