Methyl-3-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9409-1G PC9409-5G PC9409-100MG
APOSPC9409-1GEA 56.7 EUR InStock
APOSPC9409-1G APOSPC9409-5G APOSPC9409-100MG
Methyl-3-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-3-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Formule: C₁₂H₈FNO₅S
MW: 297,26 g/mol
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00202715
Numéro CAS: 252026-46-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité