2-Amino-4,6-difluorophenol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9412-1G PC9412-250MG
APOSPC9412-1GEA 227 EUR InStock
APOSPC9412-1G APOSPC9412-250MG
2-Amino-4,6-difluorophenol 95+%
2-Amino-4,6-difluorophenol
Formule: C₆H₅F₂NO
MW: 145,1068 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862077
Numéro CAS: 133788-83-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité