6-Fluoroindole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC9422-100GEA 207 EUR InStock
APOSPC9422-100G APOSPC9422-25G
6-Fluoroindole 98%
6-Fluoroindole
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point de fusion: 72…77 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056933
Numéro CAS: 399-51-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité