7-Fluoroindole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9454-1G PC9454-5G PC9454-25G
APOSPC9454-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC9454-1G APOSPC9454-5G APOSPC9454-25G
7-Fluoroindole 98%
7-Fluoroindole
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point de fusion: 60…65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01074502
Numéro CAS: 387-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité