2,3-Difluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC9478-5GEA 65.5 EUR InStock
APOSPC9478-5G
2,3-Difluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine
2,3-Difluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₂F₅N
MW: 183,08 g/mol
Point d'ébullition: 104 °C
Densité: 1,47 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972837
Numéro CAS: 89402-42-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité