4-Bromo-2,5-difluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9483-100G PC9483-25G PC9483-5G
APOSPC9483-100GEA 188 EUR InStock
APOSPC9483-100G APOSPC9483-25G APOSPC9483-5G
4-Bromo-2,5-difluoroaniline 98%
4-Bromo-2,5-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,01 g/mol
Point de fusion: 74…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861125
Numéro CAS: 112279-60-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité