3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)benzylthio]-1H-1,2,4-triazole
PC9492-1G PC9492-500MG PC9492-5G
APOSPC9492-1GEA 275 EUR InStock
APOSPC9492-1G APOSPC9492-500MG APOSPC9492-5G
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine 97%
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine
Formule: C₁₀H₉F₃N₄S
MW: 274,27 g/mol
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00141527
Numéro CAS: 303150-56-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité