2-Chloro-3-fluoropyridine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC9542-25G PC9542-5G PC9542-100G
APOSPC9542-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC9542-25G APOSPC9542-5G APOSPC9542-100G
2-Chloro-3-fluoropyridine 99%
2-Chloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
MW: 131,54 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C/80mmHg
Densité: 1.323 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095302
Numéro CAS: 17282-04-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité