m,α-α-α-Tétrafluoroanisol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9545-25G PC9545-5G
APOSPC9545-25GEA 132 EUR InStock
APOSPC9545-25G APOSPC9545-5G
m,α-α-α-Tétrafluoroanisol 99%
m,α-α-α-Tétrafluoroanisol
Formule: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Point d'ébullition: 100…105 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236323
Numéro CAS: 1077-01-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité