3,3,3-Trifluoro-2-méthoxy-2-phénylpropanenitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
PC9549-1G PC9549-5G
APOSPC9549-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC9549-1G APOSPC9549-5G
3,3,3-Trifluoro-2-méthoxy-2-phénylpropanenitrile
3,3,3-Trifluoro-2-méthoxy-2-phénylpropanenitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
MW: 215,18 g/mol
Point d'ébullition: 76…82 °C/12mmHg
Densité: 1.152 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001844
Numéro CAS: 80866-87-1
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité