2-Chloro-5-fluoro-3-méthylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-fluoro-3-picoline
PC9553-1G PC9553-500MG
APOSPC9553-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC9553-1G APOSPC9553-500MG
2-Chloro-5-fluoro-3-méthylpyridine 98%
2-Chloro-5-fluoro-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Point de fusion: 43…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972725
Numéro CAS: 38186-84-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité