2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
PC9563-100G PC9563-25G PC9563-5G
APOSPC9563-100GEA 1540 EUR InStock
APOSPC9563-100G APOSPC9563-25G APOSPC9563-5G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇HF₇O
Point d'ébullition: 91 °C/70mmHg
Point de fusion: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155984
Numéro CAS: 2787-79-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité