5-Fluoro-2-iodotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-4-iodo-3-methylbenzene, 4-Fluoro-1-iodo-2-methylbenzene, 3-Fluoro-6-iodotoluene
PC9595-500G
APOSPC9595-500GEA 246 EUR InStock
APOSPC9595-500G
5-Fluoro-2-iodotoluène
5-Fluoro-2-iodotoluene
Formule: C₇H₆FI
MW: 236,03 g/mol
Point d'ébullition: 138…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039397
Numéro CAS: 66256-28-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité