α-Chloro-2,3,4,5-tétrafluorotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl chloride
PC9598-1G PC9598-5G
APOSPC9598-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSPC9598-1G APOSPC9598-5G
α-Chloro-2,3,4,5-tétrafluorotoluène
α-Chloro-2,3,4,5-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃ClF₄
Point d'ébullition: 125 °C/7mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 21622-18-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité