Methoxyflurane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9601-25G PC9601-5G PC9601-1G
APOSPC9601-25GEA 473 EUR InStock
APOSPC9601-25G APOSPC9601-5G APOSPC9601-1G
Methoxyflurane
Methoxyflurane
Formule: C₃H₄Cl₂F₂O
Point d'ébullition: 103…104.5 °C
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1.426 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040144
Numéro CAS: 76-38-0
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité