2-(Bromomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9608-5G PC9608-1G PC9608-25G
APOSPC9608-5GEA 284 EUR InStock
APOSPC9608-5G APOSPC9608-1G APOSPC9608-25G
2-(Bromomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane 97%
2-(Bromomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Formule: C₄H₃BrF₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038269
Numéro CAS: 382-14-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité