2-Amino-6-(trifluorométhyl)pyridine 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC9615-100G PC9615-25G PC9615-5G
APOSPC9615-100GEA 101 EUR InStock
APOSPC9615-100G APOSPC9615-25G APOSPC9615-5G
2-Amino-6-(trifluorométhyl)pyridine 97+%
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,11 g/mol
Point de fusion: 85…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093868
Numéro CAS: 34486-24-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité