1,2-Dibromo-4-fluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9619-100G
APOSPC9619-100GEA 178 EUR InStock
APOSPC9619-100G
1,2-Dibromo-4-fluorobenzène 98%
1,2-Dibromo-4-fluorobenzène
Formule: C₆H₃Br₂F
MW: 253,9 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070780
Numéro CAS: 2369-37-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité