2-Amino-5-fluorophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9625-25G PC9625-5G PC9625-100G
APOSPC9625-25GEA 59.6 EUR InStock
APOSPC9625-25G APOSPC9625-5G APOSPC9625-100G
2-Amino-5-fluorophénol 97%
2-Amino-5-fluorophenol
Formule: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Point de fusion: 135…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671759
Numéro CAS: 53981-24-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité