2,2-Difluoroethylamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Difluoroethanamine hydrochloride
PC9627-1G PC9627-5G
APOSPC9627-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC9627-1G APOSPC9627-5G
2,2-Difluoroethylamine hydrochloride 98%
2,2-Difluoroethylamine hydrochloride
Formule: C₂H₆ClF₂N
MW: 117,53 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038283
Numéro CAS: 79667-91-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité