5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
PC9638-1G PC9638-5G PC9638-10G
APOSPC9638-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC9638-1G APOSPC9638-5G APOSPC9638-10G
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₆FNO
MW: 163,15 g/mol
Point de fusion: 170…172 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00022719
Numéro CAS: 2338-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité