1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3-fluorobromobenzene
PC9674-5G PC9674-1G PC9674-10G
APOSPC9674-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC9674-5G APOSPC9674-1G APOSPC9674-10G
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzène
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Point de fusion: 29 °C
Densité: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038306
Numéro CAS: 883499-24-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité