6-chloro-5-fluoroindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloro-5-fluoroindole
PC9724-1G PC9724-250MG
APOSPC9724-1GEA 39.3 EUR InStock
APOSPC9724-1G APOSPC9724-250MG
6-chloro-5-fluoroindole
6-chloro-5-fluoroindole
Formule: C₈H₅ClFN
MW: 169,583 g/mol
Point de fusion: 104…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074496
Numéro CAS: 122509-72-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité