2-(Trifluorométhoxy)phénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Trifluorormethoxy)phenol, α,α,α-Trifluoro-2-hydroxyanisole
PC9734-100G PC9734-25G PC9734-5G
APOSPC9734-100GEA 133 EUR InStock
APOSPC9734-100G APOSPC9734-25G APOSPC9734-5G
2-(Trifluorométhoxy)phénol 98%
2-(Trifluorométhoxy)phénol
Formule: C₇H₅F₃O₂
MW: 178,11 g/mol
Point d'ébullition: 69…71 °C/60mmHg
Densité: 1.332 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236324
Numéro CAS: 32858-93-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité