2-Pyrazin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9740-1G PC9740-5G
APOSPC9740-1GEA 163 EUR InStock
APOSPC9740-1G APOSPC9740-5G
2-Pyrazin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-Pyrazin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formule: C₁₃H₉F₃N₂O
MW: 266,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037908
Numéro CAS: 88283-34-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité