3-Fluorobenzophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Fluorophenyl)(phenyl)methanone, m-Fluorobenzophenone
PC9753-25G PC9753-5G
APOSPC9753-25GEA 252 EUR InStock
APOSPC9753-25G APOSPC9753-5G
3-Fluorobenzophénone 98%
3-Fluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₉FO
MW: 200,21 g/mol
Point de fusion: 48…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083553
Numéro CAS: 345-69-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité