4-Amino-3-(trifluorométhyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9760-1G PC9760-500MG
APOSPC9760-1GEA 252 EUR InStock
APOSPC9760-1G APOSPC9760-500MG
4-Amino-3-(trifluorométhyl)pyridine 97%
4-Amino-3-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,11 g/mol
Point de fusion: 102…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183554
Numéro CAS: 387824-61-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité