Acide 3-fluorosalicylique 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9781-1G PC9781-25G PC9781-5G
APOSPC9781-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC9781-1G APOSPC9781-25G APOSPC9781-5G
Acide 3-fluorosalicylique 99%
Acide 3-fluorosalicylique
Formule: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153167
Numéro CAS: 341-27-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité