Methyl undecafluorohexanoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Undecafluorohexanoic Acid Methyl Ester, Perfluorohexanoic Acid Methyl Ester, Methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoate, Methyl Perfluorohexanoate
PC9788-25G PC9788-5G
APOSPC9788-25GEA 149 EUR InStock
APOSPC9788-25G APOSPC9788-5G
Methyl undecafluorohexanoate 97%
Methyl undecafluorohexanoate
Formule: C₇H₃F₁₁O₂
MW: 328,08 g/mol
Point d'ébullition: 121 °C
Densité: 1.579 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200802
Numéro CAS: 424-18-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité