1H,1H-Tricosafluorododécane-1-ol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9798-100G PC9798-25G PC9798-5G
APOSPC9798-100GEA 0 EUR InStock
APOSPC9798-100G APOSPC9798-25G APOSPC9798-5G
1H,1H-Tricosafluorododécane-1-ol 96%
1H,1H-Tricosafluorododécane-1-ol
Formule: C₁₂H₃F₂₃O
MW: 600,12 g/mol
Point d'ébullition: 133 °C/30mmHg
Point de fusion: 111…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153235
Numéro CAS: 423-65-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité