1,3-Difluoro-5-nitrobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9813-25G PC9813-1G PC9813-5G
APOSPC9813-25GEA 63.8 EUR InStock
APOSPC9813-25G APOSPC9813-1G APOSPC9813-5G
1,3-Difluoro-5-nitrobenzène
1,3-Difluoro-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Point d'ébullition: 176…177 °C
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.407 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012142
Numéro CAS: 2265-94-3
EINECS: 218-867-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité