5-Fluoroanthranilate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9817-5G PC9817-25G PC9817-100G
APOSPC9817-5GEA 87.3 EUR InStock
APOSPC9817-5G APOSPC9817-25G APOSPC9817-100G
5-Fluoroanthranilate de méthyle 98%
5-Fluoroanthranilate de méthyle
Formule: C₈H₈FNO₂
Point d'ébullition: 100…102 °C/0.5mmHg
Point de fusion: 34…40 °C
Densité: 1.26 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791308
Numéro CAS: 319-24-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité