5-(Difluoromethoxy)-2-mercaptobenzimidazole 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(Difluoromethoxy)-2-benzimidazolethiol, 5-Difluoromethoxy-2-mercaptobenzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol, 5-(Difluoromethoxy)-2-mercapto-1H-benzimidazole
PC9818-25G
APOSPC9818-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC9818-25G
5-(Difluoromethoxy)-2-mercaptobenzimidazole 99%
5-(Difluoromethoxy)-2-mercaptobenzimidazole
Formule: C₈H₆F₂N₂OS
MW: 216,21 g/mol
Point de fusion: 239…243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00467504
Numéro CAS: 97963-62-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité