5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4,5-Trifluorophenylacetylene
PC9819-1G PC9819-5G PC9819-25G
APOSPC9819-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSPC9819-1G APOSPC9819-5G APOSPC9819-25G
5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
Formule: C₈H₃F₃
MW: 156,11 g/mol
Point d'ébullition: 53…54 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458177
Numéro CAS: 158816-55-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité