3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC9831-1GEA 161 EUR InStock
APOSPC9831-1G APOSPC9831-5G APOSPC9831-10G
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
Formule: C5H10ClF2N
MW: 157,59 g/mol
Point de fusion: 236…239 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03452800
Numéro CAS: 496807-97-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité